Learn More
Samarium(III) bromide hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
93.26 - 259.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13517-12-9
Moleculaire formule Br3H12O6Sm
Molecular Weight (g/mol) 498.162
MDL-nummer MFCD00192430
InChI Key LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Synoniem acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC Name samarium(3+);tribromide;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11362558
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014603.14
25 g
93.26
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11372558
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014603.22
100 g
259.29
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13517-12-9
498.162
LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
57348178
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Br3H12O6Sm
MFCD00192430
acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
samarium(3+);tribromide;hexahydrate
Specificatie
Samarium(III) bromide hexahydrate
13517-12-9
(REO)
MFCD00192430
LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
samarium(3+);tribromide;hexahydrate
57348178
99.9%
Hygroscopic
>640°C
Crystalline
Br3H12O6Sm
acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
498.162
498.15 (390.06 Anhydrous)
Reacton™
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-347-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures