Learn More
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
37.49 - 116.58
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64438-53-5
Moleculaire formule C15H21O6Sm
Molecular Weight (g/mol) 447.69
MDL-nummer MFCD00792904
InChI Key JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 16213768
IUPAC Name (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;samarium;hydrate
SMILES [Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11398588
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040665.06
5 g
37.49
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11388588
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040665.14
25 g
116.58
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64438-53-5
447.69
JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
16213768
[Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
C15H21O6Sm
MFCD00792904
samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;samarium;hydrate
Specificatie
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Powder
C15H21O6Sm
samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
[Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
447.69
447.68 (Anhydrous)
64438-53-5
(REO)
MFCD00792904
JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;samarium;hydrate
16213768
99.9%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 238-632-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures