Learn More
Samarium, 99.9%, (trace metal basis), 20 to 40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
162.81 - 512.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-19-9
Moleculaire formule Sm
Molecular Weight (g/mol) 150.36
MDL-nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI Key KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC Name samarium
SMILES [Sm]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10450721
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
294780100
10 g Plastic bottle
162.81
10 gram
10115553
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
294780500
50 g Plastic bottle
512.55
50 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-19-9
150.36
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
23951
samarium
Sm
MFCD00011233 MFCD00151299
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CHEBI:33374
[Sm]
Specificatie
1778.0°C
1072.0°C
7440-19-9
Powder
Sm
MFCD00011233 MFCD00151299
17,305
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
samarium
23951
150.36
Trace Metal Basis
Samarium
40 Mesh
Gray
99.9%
Sm
3132
15, 8484
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hydrogen
[Sm]
150.36
CHEBI:33374
99.9%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
In contact with water releases flammable gas.
Flammable solid.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Store in a dry place.
Store in a closed container.
In case of fire: Use dry sand,dry chemical or alcohol-resistant foam for extinction.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-128-7
Productidentificatie
  • Samarium, powder
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
  • H261-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.