Learn More
Salicylaldoxime, 98%, Thermo Scientific Chemicals
45.23 - 454.26
Chemische identificatiekenmerken
CAS 94-67-7
Moleculaire formule C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00002120
InChI Key GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synoniem salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
IUPAC Name 6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10062790
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
207400250
25 g Glass bottle
45.23
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10216790
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
207401000
100 g Glass bottle
117.59
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10056143
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
207405000
500 g Glass bottle
454.26
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
94-67-7
137.14
GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
6740756
ON\C=C1\C=CC=CC1=O
C7H7NO2
MFCD00002120
salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
Specificatie
Salicylaldoxime
56°C to 59°C
Authentic
C7H7NO2
MFCD00002120
15, 8464
GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
6740756
98%
94-67-7
Bordeaux to Purple-Red
97.5% min. (GC)
2-(HO)C6H4CH=NOH
08, 49
salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
ON\C=C1\C=CC=CC1=O
137.14
137.14
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-353-8
Productidentificatie
  • Salicylaldoxime
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.