Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Raschig Rings
Chemware™ Raschig Rings for use with distillation pumps in chemical processes and liquid or gas transfer applications.
63.55 - 72.60
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) For chemical processes and liquid or gas transfer applications
Type Raschig Ring
Materiaal PTFE
Voor gebruik met (apparatuur) For distillation columns
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (Engels) buiten Diameter (metrisch) buitenzijde Lengte (Engels) Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (Engels) buiten Diameter (metrisch) buitenzijde Lengte (Engels) Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12301409
Bekijk documenten
Saint Gobain Life Sciences
D1069134
0.2 in. 6 mm 0.2 in. 6 mm
72.60
300 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10575434
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
D1069133
0.1 in. 3 mm 0.1 in. 3 mm
63.55
500 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
  • Packing for distillation columns and scrubbers.
  • Chemically inert except for molten alkali metals, fluorine, and strong fluorinating agents.
  • High surface area per unit of volume.
  • Minimum resistance to gas and liquid flow.
Specifications
Specifications
For chemical processes and liquid or gas transfer applications
Raschig Ring
PTFE
For distillation columns