Learn More
Fisherbrand™ S-Series Heated Ultrasonic Cleaning Bath
Ontworpen met geavanceerde microprocessorgestuurde ultrasone reiniging en veegtechnologie. Fisherbrand™ S-serie ultrasone reinigers bieden een uitgebreid assortiment van analoge ultrasone baden met of zonder verwarming, die voldoen aan de eisen voor laboratoriumonderzoek, sonochemie en ontgassingstoepassingen.
Merk:  Fisherbrand™ 1002279
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10239491
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Long lifespan from cavitation resistant stainless steel tanks
  • LED display showing set and remaining time and pre-set and actual temperature
  • Ergonomically shaped plastic carrying handles
  • Newly developed cover reduces noise and accelerates the heating up process
  • Easy draining of cleaning liquid though the drain duct via a dial on the side
  • Operating panel arranged so that liquid cannot enter the electronics
  • Degas function key
Specificatie
Specificatie
Behuizing van V2A-roestvrij staal en tank van V2A-roestvrij staal
9.5 l
230 V AC, 550 W
Elmasonic S 100 (H)
5.9 kg
230 VAC
H 264 x B 365 x D 278 mm
Laboratorium, medische sector, tandtechnisch laboratorium, sieraden, horlogesector, opticien, atelier en dienstverlening, industrie
30 tot 80 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen