Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
41.10 - 353.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2627-86-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H11N |
Molecular Weight (g/mol) | 121.183 |
MDL-nummer | MFCD00064406 |
InChI Key | RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N |
Synoniem | s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine |
PubChem CID | 75818 |
ChEBI | CHEBI:35321 |
IUPAC Name | (1S)-1-phenylethanamine |
SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11490463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12632.14 |
25 g |
41.10
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11400473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12632.22 |
100 g |
113.57
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11410473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12632.36 |
500 g |
353.76
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Keep away from sources of ignition. Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides and strong oxidizing agents.
Chemische identificatiekenmerken
2627-86-3 | |
121.183 | |
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N | |
75818 | |
(1S)-1-phenylethanamine |
C8H11N | |
MFCD00064406 | |
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine | |
CHEBI:35321 | |
CC(C1=CC=CC=C1)N |
Specificatie
(S)-(-)-1-Phenylethylamine | |
-10°C | |
187°C | |
Amine-like | |
1.526 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine | |
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N | |
CC(C1=CC=CC=C1)N | |
121.183 | |
CHEBI:35321 | |
98% |
2627-86-3 | |
0.948 | |
71°C (159°F) | |
C8H11N | |
MFCD00064406 | |
2204907 | |
14,6026 | |
Slightly miscible with water. | |
−30° (c=10 in Ethanol) | |
(1S)-1-phenylethanamine | |
75818 | |
121.18 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H302-H312-H227
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Combustible liquid.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 220-098-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: L-.alpha.-Methylbenzylamin