Learn More
Ruthenium powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
239.19 - 4680.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Moleculaire formule | Ru |
Molecular Weight (g/mol) | 101.07 |
MDL-nummer | MFCD00011207 MFCD03458417 |
InChI Key | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
IUPAC Name | ruthenium |
SMILES | [Ru] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11371509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013994.04 |
2 g |
239.19
2 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11361509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013994.09 |
10 g |
1157.76
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11381509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013994.18 |
50 g |
4680.29
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
ruthenium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Specificatie
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
ruthenium | |
23950 | |
-325 Mesh |
Gray | |
gray powder | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures