Learn More
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Ru 54-60%, Thermo Scientific Chemicals
93.34 - 2070.30
Chemische identificatiekenmerken
CAS 32740-79-7
Moleculaire formule O2Ru
Molecular Weight (g/mol) 133.07
MDL-nummer MFCD00149846
InChI Key WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dioxoruthenium
SMILES O=[Ru]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11335687
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.03
1 g
93.34
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11315687
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.06
5 g
448.23
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11325687
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.14
25 g
2070.30
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
32740-79-7
133.07
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
O=[Ru]=O
O2Ru
MFCD00149846
dioxoruthenium
Specificatie
Ruthenium (IV) oxide hydrate
32740-79-7
Powder
O2Ru
UN1479
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
dioxoruthenium
133.07 (Anhydrous)
Premion™
1200°C (sublimation)
Black
(metals basis)
MFCD00149846
It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
O=[Ru]=O
133.07
99.99%
Ru 54 to 60%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H271
May cause fire or explosion
strong oxidizer.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P501c
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: OXIDIZING SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Ru 54-60%, Thermo Scientific Chemicals