Learn More
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution, Thermo Scientific Chemicals
82.46 - 1292.43
Chemische identificatiekenmerken
CAS 34513-98-9
Moleculaire formule N4O10Ru
Molecular Weight (g/mol) 317.09
MDL-nummer MFCD00016313
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10793403
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
365040250
25 mL Glass bottle
82.46
25 ml
10089051
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
365041000
100 mL Glass bottle
284.29
100 ml
10228853
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
365045000
500 mL Glass bottle
1292.43
500 ml
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
34513-98-9
N4O10Ru
317.09
MFCD00016313
Specificatie
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
34513-98-9
Solution
MFCD00016313
317.09
1.5% (Ru) (typically)
1.0700g/mL
In diluted nitric acid
Brown to Orange
N4O10Ru
Solubility in water: soluble
317.09
1.07
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May be corrosive to metals.
May intensify fire; oxidizer.
Corrosive to the respiratory tract.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 252-068-8
Productidentificatie
  • Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.