Learn More
Ruthenium(III) iodide, anhydrous, Ru 20.5% min, Thermo Scientific Chemicals
81.30 - 340.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13896-65-6
MDL-nummer MFCD00016316
Synoniem ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11311848
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011805.03
1 g
81.30
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11321848
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011805.06
5 g
340.70
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13896-65-6
MFCD00016316
ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min
Specificatie
Ruthenium(III) iodide
Anhydrous
Powder
ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min
Ru 20.5% min.
590°C (decomposition)
13896-65-6
MFCD00016316
481.78
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-664-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures