Learn More
Ruthenium(III) chloride hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
179.90 - 714.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14898-67-0 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl3Ru |
Molecular Weight (g/mol) | 207.42 |
MDL-nummer | MFCD00149844 |
InChI Key | YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | ruthenium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11399538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043364.04 |
2 g |
179.90
2 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11309548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043364.09 |
10 g |
714.56
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Ruthenium(III) chloride hydrate is used as a starting material in ruthenium chemistry. It acts as a precursor to many ruthenium compounds, which finds application as catalysts in asymmetric hydrogenation and alkene metathesis. It serves as a catalyst in the preparation of 2-ethyl-3-methylquinolines from primary aromatic amines and triallylamine. Further, it is used in the preparation of nanoparticulate ruthenium-aluminum oxyhydroxide catalyst for the efficient dehydrogenation of arylmethyl alcohols to the corresponding aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
14898-67-0 | |
207.42 | |
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Cl3Ru | |
MFCD00149844 | |
ruthenium(3+) trichloride |
Specificatie
Ruthenium (III) chloride hydrate | |
14898-67-0 | |
Crystalline | |
Cl3Ru | |
UN3260 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] | |
207.42 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
100°C (decomposition) | |
Black | |
(metals basis) | |
MFCD00149844 | |
14,8302 | |
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K | |
ruthenium(3+) trichloride | |
207.43 (Anhydrous) | |
Premion™ |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H290-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May be corrosive to metals.
Harmful if swallowed.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-167-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2650000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Ruthenium(III) chloride hydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Ruthenium(III) chlor