Learn More
RUFY2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen RUFY2
Concentratie 0.28 mg/mL
Toepassingen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16818914
Bekijk documenten
Proteintech
19180-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16808914
Bekijk documenten
Proteintech
19180-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
RUFY2 (RUN And FYVE Domain Containing 2) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is RUNDC3B.
Specificatie
Specificatie
RUFY2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8R4C2, Q8WXA3
55680, 690777, 70432
RUFY2 Fusion Protein Ag5938
Primary
-20°C
RUFY2
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1537, RABIP4R, RUFY2, ZFYVE13
RUFY2
IgG
Antigen Affinity Chromatography