Learn More
OHAUS™ Rubber Mat
OHAUS™ Rubber Mat is an accessory for use with various platforms.
64.10 - 166.00
Specificatie
Producttype | Platform Mat |
---|---|
Materiaal | Rubber |
Voor gebruik met (apparatuur) | Platform |
Produktcode | Merk | Afmetingen (L x B) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Afmetingen (L x B) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15722479
|
OHAUS™
30400060 |
28 x 33 cm |
64.10
Each |
|
|||||
15732479
|
OHAUS™
30400061 |
33 x 33 cm |
80.10
1 stuk |
|
|||||
15742479
|
OHAUS™
30400062 |
45.7 x 45.7 cm |
113.00
Each |
|
|||||
15752479
|
OHAUS™
30400063 |
48 x 61 cm |
129.00
Each |
|
|||||
15762479
|
OHAUS™
30400064 |
61 x 61 cm |
156.00
1 stuk |
|
|||||
15772479
|
OHAUS™
30400065 |
61 x 91.4 cm |
166.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- For use with platforms
- A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
- Platforms can increase the amount of usable space for samples
- In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
- Securely hold labware in place
Specificatie
Platform Mat | |
Rubber | |
Platform |