Learn More
Fisherbrand™ Rubberen conussen
Fisherbrand™ Rubber Cone Filter Crucible Adapters facilitate safe and secure placement of filter crucibles into a funnel.
53.00 - 120.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) Voor 3690/02
Materiaal Rubber
Producttype Conus
Aantal 10Pack
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Cone Size Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Cone Size Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12388845
Bekijk documenten
Fisherbrand™
CC/2
27mm I.D. large end; 18mm I.D. small end 25mm
67.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12308855
Bekijk documenten
Fisherbrand™
CC/3
34mm I.D. large end; 23mm I.D. small end 30mm
117.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12328855
Bekijk documenten
Fisherbrand™
CC/4
40mm I.D. large end; 27mm I.D. small end 35mm
120.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12338855
Bekijk documenten
Fisherbrand™
CWF-820-070L
50mm I.D. large end; 30mm I.D. small end 50mm
74.00
Toevoegen aan winkelmandje
12318855
Bekijk documenten
Fisherbrand™
CWF-820-050R
40mm I.D. large end; 25mm I.D. small end 45mm
53.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12348855
Bekijk documenten
Fisherbrand™
CWF-820-090F
60mm I.D. large end; 40mm I.D. small end 55mm
80.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Available in a range of sizes
  • Provided in packs of 10
Specificatie
Specificatie
Voor 3690/02
Rubber
Conus
10Pack