Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Test Tubes with NS Joint, without Graduation
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Lenz Laborglasinstrumente™ Test Tubes with NS Joint, without Graduation are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
39.00 - 45.00
Specificatie
Diameter (metrisch) 16 mm
Producttype Glass Tube
Materiaal Borosilicate Glass
Hoogte (metrisch) 100 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Type sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10396412
Bekijk documenten
Lenz Laborglasinstrumente™
05700007
Not Included
45.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10767571
Bekijk documenten
Lenz Laborglasinstrumente™
05700107
Stopper
39.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • With round bottom and NS socket
  • Available without stopper, with PE stopper, or with hexagonal hollow glass stopper
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specificatie
Specificatie
16 mm
Glass Tube
Borosilicate Glass
100 mm