Learn More
Grant Instruments Rotor for MICROSPIN 12 PLUS
Rotor for PCR strips and tubes for MICROSPIN 12 PLUS
Merk:  Grant Instruments MSR-16
Produktcode. 30274385
  • 341.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Rotor for two 8 x 0.2 ml PCR strip rows or 16 individual 0.2 ml PCR tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Stainless Steel
16 x 0.2 mL Tubes
16,250 rpm
7.5 mm
MICROSPIN 12 PLUS
Rotor and lid
2 Years
Autoclavable
Fixed Angle Rotor
15,588 x g
21 mm
100 g
30°
16
No
1 Ea.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen