Learn More
Grant Instruments Roller Platform for PTR-35
Roller platform for 8 tubes with a 5° incline for enhanced mixing homogeneity.
153.00
Specificatie
Registraties 8 Tubes
Producttype Rotator Adapter
Materiaal Stainless Steel
Diepte (Engels) 3.15 in.
Diepte (metrisch) 80 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Grootte van de buis Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Grootte van de buis Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
30274364
Bekijk documenten
Grant Instruments
RP-8/15
15 mL
153.00
Toevoegen aan winkelmandje
30274329
Bekijk documenten
Grant Instruments
RP-8/50
50 mL
153.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Capacity of 8 tubes at a fixed angle of 5°.
  • Compatible with PTR-35
  • Available to fit 15 mL or 50 mL tubes.
Specificatie
Specificatie
8 Tubes
Stainless Steel
80 mm
80 mm
80 mm
220 mm
4 mm
80 mm
300 g
PTR-35
1 Ea.
Rotator Adapter
3.15 in.
3.15 in.
3.15 in.
8.7 in.
0.15 in.
3.15 in.
0.66 lb.
Rotational Mixing
2 Years