Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Prohibition Signs
12.39 - 40.80
Specificatie
Materiaal | Polypropylene |
---|---|
Beschrijving | Rigid Polypropylene |
Voor gebruik met (toepassing) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
Breedte (metrisch) | 105 mm |
Vorm | Round |
Produktcode | Merk | Weergegeven tekst | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Weergegeven tekst | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11725014
|
Brady™
807006 |
Defense to use cell phones | N/A | ||||||
10030624
|
Brady™
252040 |
Prohibits persons with a pacemaker | N/A | ||||||
11840762
|
Brady™
252052 |
Standing and Parking Prohibited |
13.60
1 stuk |
|
|||||
Specificatie
Polypropylene | |
Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors | |
Round |
Rigid Polypropylene | |
105 mm |