Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Detect the presence of ferric iron (hemosiderin) in histological or hematological preparations with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain.
Merk:  Epredia™ 87006
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10117998
  • 174.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Useful in study of iron deficiency anemia, hemochromatosis and hemosiderosis
  • Iron stains blue, nuclei stains pink-red, and cytoplasm stains pale pink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Iron Stain Kit
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H371-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P313-Een arts raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
  • P406-In corrosiebestendige/ houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
  • P402-Op een droge plaats bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen