Learn More
Rhodium(III) chloride hydrate, 99.95%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
253.26 - 994.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 20765-98-4
Moleculaire formule Cl3Rh
Molecular Weight (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00149839
InChI Key SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name rhodium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10037849
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
437092500
250 mg Glass bottle
253.26
250 mg
10803781
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
437090010
1 g Glass bottle
994.95
1 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
20765-98-4
209.26
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Cl3Rh
MFCD00149839
rhodium(3+) trichloride
Specificatie
Rhodium(III) chloride hydrate
20765-98-4
Crystalline Powder
Cl3Rh
MFCD00149839
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
rhodium(3+) trichloride
209.26
Trace Metal Basis
100.0°C
White
37.0 to 43% (Rh)
RHCl3·xH2O
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
209.26
99.95%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
May be corrosive to metals.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Rhodium(III) chloride hydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.,Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.,BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.,Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.