Learn More
Rhenium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
79.90 - 1055.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-15-5
Moleculaire formule Re
Molecular Weight (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00011195
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC Name rhenium
SMILES [Re]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11327767
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014169.BP
2 cm
79.90
2 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11307767
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014169.BS
10 cm
287.43
10 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11317767
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014169.BW
50 cm
1055.25
50 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-15-5
186.21
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
23947
rhenium
Re
MFCD00011195
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CHEBI:49882
[Re]
Specificatie
Rhenium wire
7440-15-5
Re
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
[Re]
186.21
CHEBI:49882
Odorless
Wire
1.0mm (0.04 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00011195
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
rhenium
23947
99.97%
≈16.52g/m
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-124-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Rhenium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals