Learn More
Resorcinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
55.65 - 63.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 108-46-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 110.112 |
MDL-nummer | 2269 |
InChI Key | GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol |
PubChem CID | 5054 |
ChEBI | CHEBI:27810 |
IUPAC Name | benzene-1,3-diol |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Beschrijving
Resorcinol, Extra Pure, SLR
Chemische identificatiekenmerken
108-46-3 | |
110.112 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
5054 | |
benzene-1,3-diol |
C6H6O2 | |
2269 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
CHEBI:27810 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Specificatie
108-46-3 | |
Beige | |
281°C | |
C6H6O2 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O | |
110.112 | |
CHEBI:27810 | |
Solid |
109°C | |
4.4 | |
Glass Jar | |
2269 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
benzene-1,3-diol | |
5054 | |
110.11g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Resorcinol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.