Learn More
Resorcinol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
43.50 - 90.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 108-46-3
Moleculaire formule C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.112
MDL-nummer 2269
InChI Key GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC Name benzene-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10529390
Bekijk documenten
Fisher Chemical
R/0200/48
100 g
43.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10040350
Bekijk documenten
Fisher Chemical
R/0200/50
250 g
90.55
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
108-46-3
110.112
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
5054
benzene-1,3-diol
C6H6O2
2269
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
CHEBI:27810
C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specificatie
108-46-3
Beige
281°C
C6H6O2
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
C1=CC(=CC(=C1)O)O
110.112
CHEBI:27810
Solid
109°C
4.4
Glass Jar
2269
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,3-diol
5054
110.11g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Resorcinol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.