Learn More
Grant Instruments™ Vervangende transparante deksels van polycarbonaat, puntdeksels
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
92.22 - 167.00
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11496417
|
Grant Instruments™
AQL12 |
Voor tanks van 12 l |
146.00
1 stuk |
|
|||||
11406427
|
Grant Instruments™
AQL26 |
26L Tanks |
167.00
|
|
|||||
11486417
|
Grant Instruments™
AQL5 |
Voor tanks van 5 l |
119.00
|
|
|||||
11476417
|
Grant Instruments™
AQL2 |
Voor tanks van 2 l | N/A | ||||||
Beschrijving
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
- Polycarbonate construction
- Clear, gabled lid allows condensation buildup to drip away from immersed vessels.
- For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Baths
Specificatie
Gabled | |
Polycarbonate |