Learn More
Raney™-Nickel, Activated Catalyst, 50% slurry in water, Thermo Scientific Chemicals
68.94 - 232.91
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-02-0, 7732-18-5, 7429-90-5
Moleculaire formule Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10243353
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
395921000
100 g
68.94
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10172953
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
395925000
500 g
232.91
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-02-0, 7732-18-5, 7429-90-5
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Specificatie
Raney™-Nickel
7440-02-0, 7732-18-5, 7429-90-5
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
935
58.69
Slurry
Activated Catalyst
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Plastic bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
Productidentificatie
  • Raney Nickel, activated catalyst, 50% slurry in water
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Voor zelfverhitting vatbare stof Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H251-Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P235+P410-Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Nickel, Aluminium powder