Learn More
(R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine, 99+%, (99+% ee), Thermo Scientific™
80.10 - 227.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS 27854-88-2
Moleculaire formule C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.15
MDL-nummer MFCD00077865
InChI Key HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
Synoniem r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 11804747
IUPAC Name (1R)-1-pyridin-4-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10116753
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
393362500
250 mg Glass bottle
80.10
250 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10208993
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
393360010
1 g Glass bottle
227.13
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
27854-88-2
123.15
HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
11804747
CC(C1=CC=NC=C1)O
C7H9NO
MFCD00077865
r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
(1R)-1-pyridin-4-ylethanol
Specificatie
(R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
99.0
67°C to 70°C
99.0% min.
99% min. (GC)
MFCD00077865
+ 58.5
HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
(1R)-1-pyridin-4-ylethanol
11804747
99+%
27854-88-2
100.0
White
Authentic
C7H9NO
+58.50° (20°C c=1,chloroform)
r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
CC(C1=CC=NC=C1)O
123.15
123.15
Crystalline Powder or Needles
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.