Learn More
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
123.62 - 414.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 103548-16-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H12O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 152.19 |
MDL-nummer | MFCD00145213 |
InChI Key | RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N |
Synoniem | r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc |
PubChem CID | 2735120 |
IUPAC Name | (1R)-1-phenylpropane-1,3-diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10712792
|
Thermo Scientific Acros
417750010 |
1 g | Glass bottle |
123.62
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10413575
|
Thermo Scientific Acros
417750050 |
5 g | Glass bottle |
414.06
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
103548-16-9 | |
152.19 | |
RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N | |
2735120 | |
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O |
C9H12O2 | |
MFCD00145213 | |
r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc | |
(1R)-1-phenylpropane-1,3-diol |
Specificatie
(R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol | |
97.5 | |
62°C to 66°C | |
Authentic | |
C9H12O2 | |
+54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth) | |
r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc | |
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O | |
152.19 | |
152.19 | |
Crystalline Solid |
103548-16-9 | |
100.0 | |
White | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00145213 | |
+ 54.5 | |
RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N | |
(1R)-1-phenylpropane-1,3-diol | |
2735120 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
- (R)-1-Phenyl-1,3-propanediol
RUO – Research Use Only
Product Title
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol, 98%, Thermo Scientific Chemicals