Learn More
Quinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
54.85 - 61.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 123-31-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 110.112 |
MDL-nummer | 2339 |
InChI Key | QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol |
PubChem CID | 785 |
ChEBI | CHEBI:17594 |
IUPAC Name | benzene-1,4-diol |
SMILES | C1=CC(=CC=C1O)O |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
123-31-9 | |
110.112 | |
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N | |
785 | |
benzene-1,4-diol |
C6H6O2 | |
2339 | |
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol | |
CHEBI:17594 | |
C1=CC(=CC=C1O)O |
Specificatie
123-31-9 | |
White | |
285°C | |
C6H6O2 | |
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol | |
C1=CC(=CC=C1O)O | |
110.112 | |
CHEBI:17594 | |
Solid |
170°C | |
3.75 | |
Plastic powder jar | |
2339 | |
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N | |
benzene-1,4-diol | |
785 | |
110.11g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Hydroquinone
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.