Learn More
Quinine, 98+%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
55.80 - 575.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS 130-95-0
Moleculaire formule C20H24N2O2
Molecular Weight (g/mol) 324.42
MDL-nummer MFCD00198096
InChI Key LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synoniem 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
IUPAC Name (5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl)-[6-(trideuteriomethoxy)quinolin-4-yl]methanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10367960
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
163700100
10 g Glass bottle
55.80
10 gram
10686942
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
163700500
50 g Glass bottle
179.77
50 gram
10464795
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
163702500
250 g Glass bottle
575.87
250 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
130-95-0
324.42
LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
129316724
[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
C20H24N2O2
MFCD00198096
1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
(5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl)-[6-(trideuteriomethoxy)quinolin-4-yl]methanol
Specificatie
Quinine
176.0°C to 177.0°C
1% max. (105°C, 2 hrs)
99%
MFCD00198096
15, 8177
− 172.00
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkalies and acids (formation of salts),soluble in alcohol,ether,chloroform,glycerol,and carbon disulfide
[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
324.42
324.42
Crystalline Powder
130-95-0
White
Authentic
C20H24N2O2
06,501; 07,311; 08,340; 09,403; 10,338; 11,456
− 172.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
(5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl)-[6-(trideuteriomethoxy)quinolin-4-yl]methanol
129316724
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If s
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 205-003-2
Productidentificatie
  • Quinine, anhydrous
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.