Learn More
Quickfit™ Heating Element
Quickfit™ Heating Element is a spare part for use with QSW4 Series Water Still.
574.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) QWS4 Series Water Still
Type Heating Element
Frequentie 50/60 Hz
Inclusief 2 Thermostats
Materiaal Chromium-plated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Spanning Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Spanning Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15898756
Bekijk documenten
Scilabware
QWSH4/220V
220 V
574.00
1 eenheid
Toevoegen aan winkelmandje
15888756
Bekijk documenten
Scilabware
QWSH4
230 V
574.00
1 eenheid
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Chromium plated heating element
  • Includes 2 independent re-settable thermostats
  • Protect the still in the event of water supply failure
Specificatie
Specificatie
QWS4 Series Water Still
50/60 Hz
Chromium-plated
Heating Element
2 Thermostats
3 kW