Learn More
Dreschel-flesopzetstuk voor gaswasfles
Conform BS 2461. Quickfit™-flesopzetstuk voor gaswasfles volgens Drechsel heeft afneembare kunststof connectoren voor eenvoudige aansluiting van een flexibele slang met een boring van 9 mm. Flesopzetstuk en gaswasfles moeten afzonderlijk worden besteld.
41.00 - 46.75
Specificatie
Inclusief | Kunststof schroefdraadconnector |
---|---|
Materiaal | Borosilicaatglas |
Aantal | 1 per verpakking |
Certificeringen/conformiteit | BS 2461 |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11362055
|
Quickfit
MF28/3/125/SC |
Stem: 130mm | MF29/3/125 |
41.00
|
|
||||
10708785
|
Quickfit
MF28/3/250/SC |
Stem: 175mm | MF29/3/250 |
46.75
|
|
||||
11372055
|
Quickfit
MF28/3/500/SC |
Stem: 215mm | MF29/3/500 |
45.00
|
|
||||
Beschrijving
Complies with BS 2461. Quickfit™ Dreschel Bottle Head for Gas Washing Bottle includes detachable plastic connectors for easy fitting of 9mm bore flexible tubing. Bottle head and gas washing bottle should be ordered separately.
- Conform BS 2461
- Dreschel-type
- Met verwijderbare kunststof connectoren voor eenvoudige montage van flexibele slangen met een boring van 9 mm
Specificatie
Kunststof schroefdraadconnector | |
Borosilicaatglas | |
1 per verpakking | |
BS 2461 |