Learn More
Quickfit™ fleskoppen
Verspreid gas in belletjes met QuickFit™gesinterde buisjes van borosilicaatglas die passen op diverse QuickFit™ Deschel-flessen. Buisjes worden geleverd in diverse graden van poreusheid voor nauwkeurige controle over belletjesgrootte.
73.40 - 444.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | BS 2461 |
---|---|
Materiaal | Borosilicaatglas |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Beschrijving | Poreusheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Beschrijving | Poreusheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10637615
|
Quickfit
MF48/13/250 |
Dreschel-fles | Stem length: 165 mm | 1 |
73.40
|
|
|||
11362065
|
Quickfit
MF48/23/500 |
For model MF29/3/500 Dreschel bottle | Stem length: 217 mm | 2 |
88.55
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
11332065
|
Quickfit
MF48/13/125 |
Voor Dreschel-fles, model MF29/3/125 | Stem Length: 132 mm | 1 |
85.85
1 stuk |
|
|||
11342065
|
Quickfit
MF48/13/500 |
Voor Dreschel-fles, model MF29 | Stem Length: 217 mm | 1 |
85.15
1 stuk |
|
|||
11322065
|
Quickfit
MF48/03/500 |
Voor Dreschel-fles, model MF29 | Stem Length: 217 mm | 0 |
88.70
|
|
|||
11312065
|
Quickfit
MF48/03/250 |
Voor Dreschel-fles, model MF29 | Stem Length: 165 mm | 0 |
85.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
11302065
|
Quickfit
MF48/03/125 |
Voor Dreschel-fles, model MF29/3/125 | Stem Length: 132 mm | 0 |
84.80
|
|
|||
15547940
|
Quickfit
MF48/23/250 |
For model MF29/23/250 Dreschel bottle | Stem Length: 165 mm | 2 |
444.00
5 stuks |
|
|||
15557940
|
Quickfit
MF48/33/250 |
For model MF29/3/250 Dreschel bottle | Stem Length: 165 mm | 3 |
444.00
5 stuks |
|
|||
Beschrijving
Disperse gas into bubbles with QuckFit™ sintered borosilicate glass tubes designed to fit a range of QuickFit™ Deschel bottles. Tubes come in a variety of porosity for fine control over bubble size.
- Conform BS 2461
- Gesinterde dompelbuis dispergeert gas in bellen voor meer efficiëntie
- Keuze uit sinterporeusheid voor het bereiken van een fijn belformaat
Specificatie
BS 2461 | |
Borosilicaatglas |