Learn More
Hellma™ Cuvet van kwarts Suprasil semi-microcellen
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes are manufactured from quartz, which is chemically very resistant and maintains its shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C.
141.00 - 518.00
Specificatie
Type Semi-micro Cell
Inhoud (metrisch) 1.4 mL
Materiaal Quartz Suprasil
Breedte (metrisch) binnenkant 4mm
Padlengte 10 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10518881
Bekijk documenten
Hellma™
114F-10-40
46 mm
518.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10739491
Bekijk documenten
Hellma™
6040-UV-10-531
45 mm
141.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • High UV transmission
  • Low thermal expansion
Specificatie
Specificatie
Semi-micro Cell
Quartz Suprasil
10 mm
12.5 mm
1.4 mL
4mm
260 to 2500 nm