Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ semi-kwantitatieve teststroken chloor
Allows for the quick and easy determination of chlorine in solutions. Macharey Nagel™ Quantofix™ Chlorine Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
Merk: Macherey-Nagel™ 91317
Beschrijving
- Ready to use
- Rapid: provides reliable results within one minute
- Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specificatie
Wit tot rood/violet | |
Bepaling van chloor | |
100 per pak | |
1 min |
Strip | |
0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/l Cl2 | |
30° C | |
Semi-kwantitatieve teststroken |
Veiligheid en behandeling
- QUANTOFIX Chlorine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P330-De mond spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: pyridine, potassiumcyanide