Learn More
Hellma™ QS Quartz Suprasil High Precision Macro Absorption Cells With PTFE Stopper
259.00
Specificatie
Type Macro Absorption Cell
Materiaal Quartz Suprasil
Materiaal van sluiting PTFE
Breedte (metrisch) binnenkant 9.5mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10475031
Bekijk documenten
Hellma™
110-1-40
350 μL
259.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Macro Absorption Cell
PTFE
200 to 2500 nm
Photometric and Colorimetric Measurements
Quartz Suprasil
9.5mm
12.5 mm