Learn More
Pyrrole, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
35.84 - 1640.16
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 109-97-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H5N |
Molecular Weight (g/mol) | 67.09 |
MDL-nummer | MFCD00005216 |
InChI Key | KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c |
PubChem CID | 8027 |
ChEBI | CHEBI:19203 |
IUPAC Name | 1H-pyrrole |
SMILES | N1C=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10011840
|
Thermo Scientific Acros
157710250 |
25 g | Glass bottle |
35.84
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10498310
|
Thermo Scientific Acros
157711000 |
100 g | Glass bottle |
92.86
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10764461
|
Thermo Scientific Acros
157715000 |
500 g | Glass bottle |
343.71
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11926611
|
Thermo Scientific Acros
157710025 |
2.5 kg | Glass bottle |
1640.16
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
109-97-7 | |
67.09 | |
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N | |
8027 | |
1H-pyrrole |
C4H5N | |
MFCD00005216 | |
pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c | |
CHEBI:19203 | |
N1C=CC=C1 |
Specificatie
Pyrrole | |
-23.0°C | |
0.9600g/mL | |
36°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.5080 to 1.5100 | |
20,159 | |
0.96 | |
Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, ether and dilute acids, soluble in most organic solvents | |
N1C=CC=C1 | |
67.09 | |
CHEBI:19203 | |
67.09 | |
Extra Pure |
109-97-7 | |
Brown to Colorless | |
129.0°C to 131.0°C | |
Authentic | |
C4H5N | |
MFCD00005216 | |
15,8128 | |
pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c | |
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N | |
1H-pyrrole | |
8027 | |
1.317 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Causes serious eye damage.
Toxic if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-724-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UX9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Darkens on storage
- Pyrrole
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.