Learn More
Pyrex™ Separating Funnel with Long Delivery Stem and PTFE Key
Supplied with hollow glass stopper and interchangeable PTFE key for grease-free performance. Pyrex™ Separating Funnel with Long Delivery Stem and PTFE Key provides good control of the liquid/liquid interface.
95.70 - 283.00
Specificatie
Materiaal Pyrex™-borosilicaatglas, Borosilicate Glass
Inclusief Holle glazen stop, PTFE-kraan
Producttype Scheitrechter
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Verbindingsnummer Afsluitkraan Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Verbindingsnummer Afsluitkraan Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12539165
Bekijk documenten
Pyrex
443047N
250 ml 24/29 (Bore Size) 2.5mm
125.00
Toevoegen aan winkelmandje
12519165
Bekijk documenten
Pyrex
443042N
125 ml 19/26 (Boormaat) 1.5 mm
106.00
Toevoegen aan winkelmandje
12559165
Bekijk documenten
Pyrex
443054N
500 ml 24/29 (Boormaat) 4 mm
156.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12599165
Bekijk documenten
Pyrex
443065N
2000 ml 29/32 (Bore Size) 4mm
283.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12579165
Bekijk documenten
Pyrex
443060N
1000 ml 29/32 (Bore Size) 4mm
190.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12505067
Bekijk documenten
Pyrex
443038N
60 ml 14/23 (Bore Size) 1.5mm
95.70
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Gilson style with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease-free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Specificatie
Specificatie
Pyrex™-borosilicaatglas, Borosilicate Glass
Holle glazen stop, PTFE-kraan
Scheitrechter