Learn More
Corning™ PYREX™ serologische wegwerppipetten, glas, afzonderlijk verpakt
Gekalibreerd voor toedienen (TD) met uitblaas. Corning™ Pyrex™ afzonderlijk verpakte, glazen serologische pipetten hebben lange, tapse punten voor sneller en gemakkelijker pipetteren.
Merk:  Corning™ 7077-2N
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 13003093
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
These pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, offer long, slender, tapered tips to make ­pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for ­burr-free, even flow rates. Easy-open Steri-ViewTM wrappers (one side paper, one side plastic) have color-coded sizes printed directly on the paper for easy identification by size. Colors conform to ISO standards. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Informatie over bestelling
Afzonderlijk verpakt in eenvoudig te openen Steri-View™-wikkels of als multi-packs verpakt in kunststof zakken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
ASTM E714
Yes
0.2 ml
0.06 oz.
2 ml
Ja
Glas
0.01 ml
Rond
Groen
Serologische pipet
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen