Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass, Wide-Neck, Round Media Bottles
Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass and complies with ISO 479. Pyrex™ Borosilicate Glass Wide Neck Round Media Bottles feature sloping shoulders for smooth pouring action. White graduations and marking spot provide easy volume assessment.
68.35 - 567.00
Specificatie
Kleur Clear
Materiaal Borosilicate Glass
Certificeringen/conformiteit ISO 4796
Closure Included No
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 11
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11333504
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/01
25 mL
86.85
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11343504
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/02
50 mL
81.50
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11353504
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/04
100 ml
68.35
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15757927
Bekijk documenten
Pyrex
1517/05
150 mL
118.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11363504
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/06
250 ml
78.85
Toevoegen aan winkelmandje
11373504
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/08
500 ml
108.00
Toevoegen aan winkelmandje
11383504
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/10
1000 ml
204.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11393504
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/12
2000 mL
441.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15777927
Bekijk documenten
Pyrex
1517/14
3500 mL
567.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11303514
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/16
5000 ml
205.00
Toevoegen aan winkelmandje
11313514
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Pyrex
1517/18
10,000 mL
372.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Bottles supplied without cap or pouring ring
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specificatie
Specificatie
Clear
ISO 4796
Autoclavable
Yes
Round
Borosilicate Glass
No
Reusable
Wide
Media Bottle