Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Bottles with Cap and Pouring Ring
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
168.00 - 897.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) Viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
Materiaal Borosilicate Glass
Schaalverdeling White
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15117803
Bekijk documenten
Pyrex
1523/06
250 mL
168.00
Toevoegen aan winkelmandje
15557140
Bekijk documenten
Pyrex
1523/08
500 mL
245.00
10 stuks
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15537180
Bekijk documenten
Pyrex
1523/10
1000 mL
428.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15547190
Bekijk documenten
Pyrex
1523/12
2000 mL
574.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15787927
Bekijk documenten
Pyrex
1523/14
3500 mL
169.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15522630
Bekijk documenten
Pyrex
1523/16
5000 mL
253.76
Toevoegen aan winkelmandje
15797927
Bekijk documenten
Pyrex
1523/18
10,000 mL
435.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15707937
Bekijk documenten
Pyrex
1523/22
20,000 mL
897.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
  • Bottles complete with polypropylene screwcap and drip-free pouring ring
  • GLS 80™ screwthread provides increased access compared to GL 45 bottles aiding filling and pouring
  • Ideal for use with viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download
  • White enamel graduations and marking spot
  • Autoclavable
Specificatie
Specificatie
Viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
Borosilicate Glass