Learn More
Pyrex™ ronde mediumflessen van borosilicaatglas, bruingeel, zonder dop
Bewaar lichtgevoelige materialen in deze geelbruine, glazen mediumflessen. Pyrex™ geelbruine, ronde mediumflessen van borosilicaatglas zijn vervaardigd van bruingeel-gecoat borosilicaatglas en zijn uv-absorberend tot 500 nm.
29.98 - 1115.00
Specificatie
Kleur Bruingeel
Materiaal Borosilicaatglas
Graduated Ja
Mond Breed
Vorm Rond
Meer specificaties weergeven
Producten 10
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10809290
Bekijk documenten
Pyrex
1519/01
25 ml
271.00
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10261320
Bekijk documenten
Pyrex
1519/02
50 ml
264.00
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10009769
Bekijk documenten
Pyrex
1519/04
100 ml
298.00
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12509145
Bekijk documenten
Pyrex
1519/06
250 ml
435.00
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10337899
Bekijk documenten
Pyrex
1519/06
250 ml This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10271320
Bekijk documenten
Pyrex
1519/08
500 ml
580.00
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10383540
Bekijk documenten
Pyrex
1519/10
1000 ml This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10079479
Bekijk documenten
Pyrex
1519/12
2000 ml
1115.00
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10241950
Bekijk documenten
Pyrex
1519/16
5000 ml
332.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10547520
Bekijk documenten
Pyrex
1519/18
10000 ml
533.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Store light sensitive materials in these amber glass media bottles. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles are manufactured from amber-coated borosilicate glass and UV absorbent up to 500nm.
  • Uitsluitend flessen
  • Geleverd zonder dop of schenkring
  • Conform ISO 4796
  • Voorzien van gedrukte traceercode voor het downloaden van het batchcertificaat
Specificatie
Specificatie
Bruingeel
Ja
Rond
Borosilicaatglas
Breed