Learn More
Masterflex™ PVDF Straight Barbed Union
Specificatie
Materiaal PVDF
Min. Operating Temperature (Metric) -62°C
Verpakkingshoeveelheid 10 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 129°C
Producttype Straight Barbed Union
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
PVDF
10 Pack
Straight Barbed Union
-62°C
129°C