Learn More
Deutsch Neumann™ PVC onderdrukballon
With vacuum and pressure PE valves. Deutsch Neumann™ Vacuum and Pressure Bulbs are manufactured from soft PVC.
Merk:  Deutsch Neumann™ 4300001
Produktcode. 10343791
  • 14.35 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Reddish-brown in color
  • With rigid connectors
  • Non-return valves ensure unidirectional flow
Specificatie
Specificatie
Roodbruin
PVC
Ballon voor vacuümdruk
Voor orsatapparat
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen