Learn More
Gilson™ PVC Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with MF1 and MF4 Pump Heads
88.60 - 107.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
---|---|
Materiaal | PVC |
Overall Length (Metric) | 40 cm |
Voor gebruik met | For MF1 and MF4 Pump Heads |
Voor gebruik met (toepassing) | General use |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10626653
|
Gilson™
F117932 |
0.25 mm |
107.00
12 stuks |
|
|||||
10789514
|
Gilson™
F117933 |
0.38 mm |
107.00
12 stuks |
|
|||||
10265732
|
Gilson™
F117936 |
0.76 mm |
107.00
12 stuks |
|
|||||
11367800
|
Gilson™
F117938 |
1 mm |
107.00
12 stuks |
|
|||||
10173092
|
Gilson™
F117948 |
2.76 mm |
99.25
|
|
|||||
10581093
|
Gilson™
F117940 |
1.29 mm |
88.60
12 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Calibrated
Specificatie
Autoclavable | |
40 cm | |
General use | |
Low | |
94°C |
PVC | |
For MF1 and MF4 Pump Heads | |
12 Pack | |
Transparent | |
Pump Tubing |