Learn More
Gilson™ PVC Tubing for MF1 and MF4 pump head
For use with MF1 and MF4 pump head
103.00 - 108.00
Specificatie
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal PVC
Overall Length (Metric) 300 cm
Voor gebruik met For MF1 and MF4 pump heads
Voor gebruik met (toepassing) general use
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Debiet Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Debiet Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10464712
Bekijk documenten
Gilson™
F117952
0.25 mm 0.574mL/min.
103.00
3 meter
Toevoegen aan winkelmandje
10011972
Bekijk documenten
Gilson™
F117953
0.38 mm 1.22mL/min.
107.00
3 meter
Toevoegen aan winkelmandje
10061992
Bekijk documenten
Gilson™
F117965
2.06 mm 25mL/min.
103.00
3 meter
Toevoegen aan winkelmandje
10021982
Bekijk documenten
Gilson™
F117958
1.02 mm 6mL/min.
103.00
3 meter
Toevoegen aan winkelmandje
10541103
Bekijk documenten
Gilson™
F117962
1.52 mm 14mL/min.
107.00
3 meter
Toevoegen aan winkelmandje
10327232
Bekijk documenten
Gilson™
F117968
2.79 mm 39mL/min.
103.00
3 meter
Toevoegen aan winkelmandje
10674923
Bekijk documenten
Gilson™
F117969
3.18 mm 47mL/min.
108.00
3 meter
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • PVC
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
300 cm
general use
Low
94°C
PVC
For MF1 and MF4 pump heads
1 Each
Transparent
Extension Pump Tubing