Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp are inert and non-contaminating
Merk:  Fisherbrand™ 027.0151
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 16286021
  • 14.20 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specificatie
Specificatie
PTFE
150 mm
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp
1 Ea.