Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing
Use this tubing for transport of aggressive products such as acids, lyes, gases and solvents. Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing features high chemical resistance and withstands temperatures from -200 to +260°C. Ideal for liquid chromatography applications.
54.00 - 184.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit FDA, USP Class VI
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal PTFE
Voor gebruik met (toepassing) Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Diameter (metrisch) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Diameter (metrisch) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15293179
Bekijk documenten
Bohlender™
S1810-50
6 mm 8 mm
110.00
3 meter
Toevoegen aan winkelmandje
15243179
Bekijk documenten
Bohlender™
S1810-32
2 mm 4 mm
184.00
10 meter
Toevoegen aan winkelmandje
15213179
Bekijk documenten
Bohlender™
S1810-10
0.8 mm 1.6 mm
54.00
10 meter
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding characteristics
  • Very good dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Specificatie
Specificatie
FDA, USP Class VI
PTFE
-200°C
Translucent to Milky-white
Autoclavable
Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases
1 Pack
260°C