Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Ground Joint Sleeve with Grip Collar
Merk:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101714
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10894531
  • 30.16 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
PTFE
1Pack
NS 14/23
Ground Joint Sleeve
–200 to 260°C
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen