Learn More
BRAND™ Low Form PTFE Beakers
With resistance to virtually all chemicals and a wide working temperature range, these beakers are excellent for general laboratory use.
34.30 - 117.00
Specificatie
Kleur | Opaque White |
---|---|
Materiaal | PTFE |
Aantal | 1 Ea. |
Type | Beaker |
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10588851
|
BRAND™
90328 |
50 mL |
34.30
1 stuk |
|
|||||
10372711
|
BRAND™
90338 |
100 mL |
37.95
1 stuk |
|
|||||
10598851
|
BRAND™
90348 |
250 mL |
70.85
1 stuk |
|
|||||
10241031
|
BRAND™
90354 |
500 mL |
117.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Working temperature range of −200° to +260°C
- Surface is adhesion resistant
- Without graduation
- With reinforced rim and spout
- Sold individually
Specificatie
Opaque White | |
1 Ea. | |
Autoclavable | |
Low Form |
PTFE | |
Beaker | |
No |